Learn More
Acide 4-phénolsulfonique, sel de sodium dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10239403 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10239403 5 g 5g
10133700 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10239403 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123980050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10580-19-5 , 825-90-1
Formule moléculaire C6H5O4S
Poids moléculaire (g/mol) 173.16
Numéro MDL MFCD00044734,MFCD00150724
Clé InChI FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate, unii-5nh81n759q, phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt dihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 4-hydroxybenzene-1-sulfonate dihydrate, phenolsulphonate sodium usp, acmc-2098hs, sodium p-phenolsulfonate dihydrate
CID PubChem 23666329
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenolsulfonic acid, sodium salt dihydrate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Vert à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4SO3Na·2H2O
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 24g/100mL.
Nom IUPAC sodium ; 4-hydroxybenzènesulfonate ; dihydrate
Poids de la formule 232.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenolsulfonic acid, sodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.