Learn More
4-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt Dihydrate, TRC
Code produit 30428256
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30428256 5 g 5g
30417357 10 g 10g
30419449 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428256 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3180305G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10580-19-5
Formule moléculaire C6H5NaO4S . 2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 232.19
Synonyme Sodium 4-Hydroxybenzenesulfonate Dihydrate
Nom IUPAC sodium;4-hydroxybenzenesulfonate;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt Dihydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Poids de la formule 232.0018