Learn More
4’-phénoxyacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15413057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12392.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4 '-Phenoxyacetophenone
CAS 5031-78-7
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 325°C
Point d’éclair >110°C
Formule moléculaire C14H12O2
Numéro MDL MFCD00008744
Quantité 5 g
Beilstein 2049295
Synonyme 4 '-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one
Clé InChI DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Nom IUPAC 1-(4-phénoxyphényl)éthan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
CID PubChem 236783
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté ≥98%