Learn More
4-Phénoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418706 25 g 25g
11428706 100 g 100g
11438706 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16048.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-59-3
Formule moléculaire C12H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 185.226
Numéro MDL MFCD00007862
Clé InChI WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
CID PubChem 8764
Nom IUPAC 4-phénoxyaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxyaniline
Point de fusion 82°C to 86°C
Point d’ébullition 140°C (2 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 777708
Poids de la formule 185.23
Pourcentage de pureté 97%