Learn More
4-Phénoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10560332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10560332 5 g Flacon en verre 5g
10306920 100 g Flacon en verre 100g
10167553 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10560332 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130230050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-59-3
Numéro MDL MFCD00007862
Clé InChI WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
CID PubChem 8764
Nom IUPAC 4-phénoxyaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxyaniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82°C to 86°C
Couleur Marron à marron-vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H11NO
Formule linéaire C6H5OC6H4NH2
Quantité 5 g
Beilstein 13, 438
Poids moléculaire (g/mol) 185.226
Poids de la formule 185.23
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenoxyaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.