Learn More
4-Phénoxyaniline, TRC
Code produit 30414896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Unit Size
30414896 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30414896 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP31728310G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxyaniline
CAS 139-59-3
Formule moléculaire C12H11NO
Quantité 10 g
Synonyme 4-Phenoxybenzenamine (ACI), Aniline','p-phenoxy- (6CI','7CI','8CI), (4-Aminophenoxy)benzene, 1-Amino-4-phenoxybenzene, 4-(Phenyloxy)aniline, 4-Amino-1-phenoxybenzene, 4-Aminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl phenyl ether, 4-Phenoxyaniline, 4-Phenoxyphenylamine, NSC 4629, NSC 57084, NSC 61131, p-Aminophenyl phenyl ether, p-Phenoxyaniline, p-Phenoxyphenylamine, Benzenamine','4-phenoxy- (9CI','ACI), 4-Phenoxybenzenamine (ACI), Aniline','p-phenoxy- (6CI','7CI','8CI), (4-Aminophenoxy)benzene, 1-Amino-4-phenoxybenzene, 4-(Phenyloxy)aniline, 4-Amino-1-phenoxybenzene, 4-Aminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl phenyl ether, 4-Phenoxyaniline, 4-Phenoxyphenylamine, NSC 4629, NSC 57084, NSC 61131, p-Aminophenyl phenyl ether, p-Phenoxyaniline, p-Phenoxyphenylamine, Benzenamine','4-phenoxy- (9CI','ACI)
Formule InChI InChI=1S/C12H11NO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Nom IUPAC 4-phénoxyaniline
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Poids de la formule 185.0841