Learn More
4-Phénoxyaniline, TRC
Code produit 30413191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413191 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413191 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3172835G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxyaniline
CAS 139-59-3
Formule moléculaire C12H11NO
Quantité 5 g
Synonyme 4-Phenoxybenzenamine (ACI), Aniline','p-phenoxy- (6CI','7CI','8CI), (4-Aminophenoxy)benzene, 1-Amino-4-phenoxybenzene, 4-(Phenyloxy)aniline, 4-Amino-1-phenoxybenzene, 4-Aminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl phenyl ether, 4-Phenoxyaniline, 4-Phenoxyphenylamine, NSC 4629, NSC 57084, NSC 61131, p-Aminophenyl phenyl ether, p-Phenoxyaniline, p-Phenoxyphenylamine, Benzenamine','4-phenoxy- (9CI','ACI), 4-Phenoxybenzenamine (ACI), Aniline','p-phenoxy- (6CI','7CI','8CI), (4-Aminophenoxy)benzene, 1-Amino-4-phenoxybenzene, 4-(Phenyloxy)aniline, 4-Amino-1-phenoxybenzene, 4-Aminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl phenyl ether, 4-Phenoxyaniline, 4-Phenoxyphenylamine, NSC 4629, NSC 57084, NSC 61131, p-Aminophenyl phenyl ether, p-Phenoxyaniline, p-Phenoxyphenylamine, Benzenamine','4-phenoxy- (9CI','ACI)
Formule InChI InChI=1S/C12H11NO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Nom IUPAC 4-phénoxyaniline
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Poids de la formule 185.0841