Learn More
4-Phenoxybenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31422662
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31422662 5 g
31421640 10 g
31416906 100 g
31415913 25 g
31415002 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31422662 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD145385g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzaldehyde
CAS 67-36-7
Formule moléculaire C13H10O2
Numéro MDL MFCD00003383
Quantité 5 g
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Pourcentage de pureté 97%