Learn More
4-Phénoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456036 1 g 1g
11466036 5 g 5g
11476036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22329.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
4-Phenoxybenzaldehyde was used in the synthesis of spirodiketopiperazine derivatives, benzoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-phénoxybenzaldéhyde a été utilisé dans la synthèse de dérivés de la spirodicétopiperazine, benzoxazoles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-36-7
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00003383
Clé InChI QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
CID PubChem 66139
Nom IUPAC 4-phénoxybenzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzaldehyde
Point de fusion 24°C to 25°C
Densité 1.132
Point d’ébullition 184°C to 186°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.611
Quantité 1 g
Beilstein 1947841
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%