Learn More
4-Phénoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10338290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10338290 25 g Flacon en verre 25g
10032490 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10338290 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 198930250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-36-7
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00003383
Clé InChI QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
CID PubChem 66139
Nom IUPAC 4-phénoxybenzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 24°C to 25°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1320g/mL
Point d’ébullition 185°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OC6H4CHO
Indice de réfraction 1.6100 to 1.612
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.132
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion