Learn More
4-Phénoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30409736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409736 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2978052.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzaldehyde
CAS 67-36-7
Formule moléculaire C13H10O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-Phenoxy-benzaldehyde, p-Phenoxy-benzaldehyde, 4-Formyldiphenyl Ether, 4-Phenoxybenzenecarboxaldehyde, p-Phenoxybenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMILES O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Nom IUPAC 4-phénoxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Poids de la formule 198.0681