Learn More
Acide 4-phénoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449717 5 g 5g
15439717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52950.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 51067-38-0 | C12H11BO3 | 214.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51067-38-0
Formule moléculaire C12H11BO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.03
Numéro MDL MFCD00093312
Clé InChI KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxyphenyl boronic acid, 4-phenoxybenzeneboronic acid, 4-phenoxyphenyl boranediol, boronic acid, 4-phenoxyphenyl, p-phenoxyphenyl boronic acid, pubchem7890, acmc-209krn, phenoxyphenylboronic acid, d0d2ja
CID PubChem 2734377
Nom IUPAC Acide4-phénoxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.03
Pourcentage de pureté 98%