Learn More
Chlorure de 4-phénoxybenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388606 1 g 1g
11398606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17664.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1623-92-3 | C12H9ClO3S | 268.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1623-92-3
Formule moléculaire C12H9ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 268.71
Numéro MDL MFCD00625748
Clé InChI QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
CID PubChem 2794756
Nom IUPAC 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 42°C to 45°C
Point d’ébullition 180°C (5 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3260
Beilstein 2852659
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 268.72
Pourcentage de pureté 97%