Learn More
4-Acide phénoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479126 25 g 25g
11469126 5 g 5g
11489126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17998.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2215-77-2 | Molecular Formula: C13H10O3 | Molecular Weight: 214.22 g/mol
4-L’acide phénoxybenzoïque peut bloquer la liaison à l’ADN de la protéine E2 du virus du papillaire humain (VHC). Il est utilisé comme intermédiaire de la sitafloxacine, un antibiotique fluoroquinolone qui est prometteur dans le traitement de l’ulcère de Buruli.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’acide 4-phénoxybenzoïque peut bloquer la liaison à l’ADN de la protéine E2 du virus du papillome humain (HPV). Il est utilisé comme intermédiaire de la sitafloxacine, un antibiotique fluoroquinolone qui est prometteur dans le traitement de l’ulcère de Buruli.
Solubilité
Turbidité très faible dans le méthanol chaud.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2215-77-2
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00002539
Clé InChI RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
CID PubChem 75182
ChEBI CHEBI:72632
Nom IUPAC Acide 4-phénoxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzoic acid
Point de fusion 160°C to 164°C
Quantité 25 g
Beilstein 2212463
Informations sur la solubilité Very faint turbidity in hot methanol.
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 99%
RUO– À des fins de recherche uniquement