Learn More
4-Phénoxybenzonitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447046 2 g 2g
11457046 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25364.04
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 3096-81-9 | C13H9NO | 195.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3096-81-9
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.221
Numéro MDL MFCD00017346
Clé InChI UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
CID PubChem 137821
Nom IUPAC 4-phénoxybenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzonitrile
Point de fusion 46°C to 48°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 2 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 96%