Learn More
4-Phenoxybenzonitrile, ≥97%, Maybridge
Code produit 10337504
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10337504 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10337504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53716DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzonitrile
CAS 3096-81-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H9NO
Numéro MDL MFCD00017346
Quantité 1 g
Synonyme benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
Clé InChI UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Nom IUPAC 4-phenoxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 195.221
CID PubChem 137821
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 97%