Learn More
Chlorure de 4-phénoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10516863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10516863 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10338063 1 g Flacon en verre ambré -
10769225 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10516863 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53702CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1623-95-6
Formule moléculaire C13H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 232.663
Clé InChI AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74193
Nom IUPAC Chlorure de 4-phénoxybenzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzoyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Poids de la formule 232.67
Pourcentage de pureté 97%