Learn More
Chlorure de 4-phénoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10769225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10769225 5 g Flacon en verre ambré 5g
10516863 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10338063 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10769225 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53702DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1623-95-6
Formule moléculaire C13H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 232.663
Clé InChI AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74193
Nom IUPAC Chlorure de 4-phénoxybenzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzoyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Poids de la formule 232.67
Pourcentage de pureté 97%