Learn More
Alcool 4-phénoxybenzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465937 1 g 1g
15485937 250 mg 250mg
15475937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15465937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33138.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2215-78-3 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2215-78-3
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD01463970
Clé InChI FEOMFFKZOZMBKD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 826195
Nom IUPAC (4-phénoxyphényl)méthanol
SMILES OCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzyl alcohol
Quantité 1 g
Synonyme 4-phenoxyphenyl methanol, 4-phenoxybenzyl alcohol, 4-phenoxy-phenyl-methanol, 4-phenoxybenzylalcohol, p-phenoxybenzyl alcohol, benzenemethanol,4-phenoxy, benzenemethanol, 4-phenoxy, 4-phenyloxy phenyl methanol, 4-phenoxyphenyl methan-1-ol
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 97%