Learn More
Bromure de 4-phénoxybenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496777 1 g 1g
15406787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33895.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 36881-42-2 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36881-42-2
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Numéro MDL MFCD04038693
Clé InChI CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1514251
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-phenoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzyl bromide
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Synonyme 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Poids de la formule 263.13
Pourcentage de pureté 97%