Learn More
4-Phenoxybenzylamine, MedChemExpress
Code produit 16427476
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16427476 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16427476 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18563
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
MedChemExpress 4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzylamine
CAS 107622-80-0
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H13NO
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (62.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 96.69%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus