Learn More
Chlorure de 4-(phénoxyméthyl)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10692305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10692305 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10565754 1 g Flacon en verre ambré 1g
10639325 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10692305 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63703CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1002727-89-0
Formule moléculaire C13H11ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 282.74
Clé InChI ITLWVYCIZYWFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxymethyl benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxymethyl benzene-1-sulfonyl chloride
CID PubChem 43811043
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 282.75
Pourcentage de pureté 97%