Learn More
Acide 4-(phénoxyméthyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10327684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10327684 10 g -
10182794 250 mg 250mg
10092014 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10327684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63701EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 31719-76-3
Formule moléculaire C14H11O3
Poids moléculaire (g/mol) 227.24
Numéro MDL MFCD00623268
Clé InChI GRBUVHSYBRTCIB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-phenoxymethyl benzoic acid, 4-phenoxymethyl benzenecarboxylic acid, 4-phenoxymethyl-benzoic acid, phenoxymethylbenzenecarboxylicacid
CID PubChem 737267
Nom IUPAC Acide 4-(phénoxyméthyl)benzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 97%