Learn More
[4-(phénoxyméthyl)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit p-3586562
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10225904 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10347254 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10225904 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63709CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 262862-97-5
Formule moléculaire C14H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.264
Numéro MDL MFCD09879941
Clé InChI MTQHORUPINPVTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxymethyl phenyl methanol, 4-phenoxymethylphenylmethanol, 4-phenoxymethylbenzyl alcohol, 4-phenoxymethylphenyl-methanol, 4-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
CID PubChem 11333367
Nom IUPAC [4-(phénoxyméthyl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 214.26
Pourcentage de pureté 97%