Learn More
Acide 4-(phénoxyméthyl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10557294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10557294 1 g Flacon en verre ambré 1g
10183904 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10557294 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63712DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 397843-61-7
Formule moléculaire C13H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 228.05
Numéro MDL MFCD09966155
Clé InChI IXDHTLPOOZIZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxymethyl phenylboronic acid, 4-phenoxymethyl phenyl boronic acid, acmc-1aegd, 4-phenoxymethyl phenyl boronicacid
CID PubChem 10955308
Nom IUPAC acide [4-(phénoxyméthyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.05
Pourcentage de pureté 97%