Learn More
4-Phénoxyphénol, TRC
Code produit 30420724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420724 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420724 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP30138010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxyphenol
CAS 831-82-3
Formule moléculaire C12 H10 O2
Quantité 10 g
Synonyme Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl ether, Hydroquinone monophenyl ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl ether, p-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl Ether, Hydroquinone Monophenyl Ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl Ether, p-Phenoxyphenol, Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI)
Formule InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H
SMILES Oc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Nom IUPAC 4-phénoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Poids de la formule 186.0681