Learn More
4-Phénoxyphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Phenoxyphenol |
| CAS | 831-82-3 |
| Formule moléculaire | C12 H10 O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl ether, Hydroquinone monophenyl ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl ether, p-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl Ether, Hydroquinone Monophenyl Ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl Ether, p-Phenoxyphenol, Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H |
| SMILES | Oc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-phénoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
| Poids de la formule | 186.0681 |