Learn More
(4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31007542
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007542 100 g
30997629 500 g
30991699 1 g
31004462 10 g
31004119 25 g
30998081 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31007542 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13796100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Phenoxyphenyl)boronic acid
CAS 51067-38-0
Formule moléculaire C12H11BO3
Numéro MDL MFCD00093312
Quantité 100 g
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 214.02
Pourcentage de pureté 98%