Learn More
isocyanate de 4-phénoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392567 1 g 1g
11302577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11686.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 59377-19-4 | C13H9NO2 | 211.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59377-19-4
Formule moléculaire C13H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 211.22
Numéro MDL MFCD00013876
Clé InChI PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether
CID PubChem 2734896
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-phenoxybenzene
SMILES O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxyphenyl isocyanate
Densité 1.169
Point d’ébullition 169°C to 170°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.595
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 393196
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 211.22
Pourcentage de pureté 98%