Learn More
Chlorhydrate de (4-phénoxyphényl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10776694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10776694 1 g Flacon en verre ambré 1g
10230035 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10776694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53763DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 169944-04-1
Formule moléculaire C13H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 235.711
Clé InChI VHCSCKHIGGFTHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 4-phenoxybenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 22293026
Nom IUPAC (4-phénoxyphényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.71
Pourcentage de pureté 97%