Learn More
4-Acide phénoxyphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377079
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377079 1 g -
11387079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26886.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6328-74-1 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6328-74-1
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.25
Numéro MDL MFCD00079779
Clé InChI VARVNFDGRLLTCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxyphenylacetic acid, 2-4-phenoxyphenyl acetic acid, 4-phenoxyphenyl acetic acid, 4-phenoxy-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 4-phenoxy, 4-phenoxyphenylaceticacid, pubchem4199, phenoxyphenylacetic acid,, acmc-1b2kb, 4-phenoxy-phenylacetic acid
CID PubChem 239077
Nom IUPAC 2-(4-phénoxyphényl) acide acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxyphenylacetic acid
Point de fusion 72°C to 79°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 97%