Learn More
4-Phényl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline chlorhydrate, TRC
Code produit 30427128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427128 50 mg -
30409309 25 mg 25mg
30415890 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427128 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33693550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6109-35-9
Formule moléculaire C15 H15 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 245.75
Nom IUPAC 4-phényl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline ; Chlorhydrate
SMILES Cl.C1NCc2ccccc2C1c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H15N.ClH/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-16-10-13-8-4-5-9-14(13)15;/h1-9,15-16H,10-11H2;1H
Poids de la formule 245.0971