Learn More
4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30985135
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30985135 1 g
30985029 5 g
30975966 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30985135 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD131691g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
CAS 43064-12-6
Formule moléculaire C11H14ClN
Numéro MDL MFCD00012752
Quantité 1 g
SMILES [H]Cl.C1(C2=CC=CC=C2)=CCNCC1
Poids moléculaire (g/mol) 195.69
Pourcentage de pureté 98%