Learn More
Acide 4-phényle-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10611483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10611483 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10160192 1 g Flacon en verre ambré 1g
10420954 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10611483 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC21501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 78875-63-5
Formule moléculaire C9H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 206.219
Numéro MDL MFCD00052216
Clé InChI DQZLGXDVESJWKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl, 4-phenyl-5-thiadiazolecarboxylic acid, 5-carboxy-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-phenyl 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, 4-phenyl, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 2737167
Nom IUPAC 4Acide-phénylthiadiazole-5-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SN=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.22
Pourcentage de pureté 97%