Learn More
4-Phényl-1(2H)-phtalazinone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15464777
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15464777
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32101.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5004-45-5
Formule moléculaire C14H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 222.247
Numéro MDL MFCD00098272
Clé InChI XCJLBNVENUPHEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenylphthalazin-1 2h-one, 4-phenyl-1 2h-phthalazinone, 1 2h-phthalazinone, 4-phenyl, 4-phenylphthalazin-1-ol, 4-phenyl-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-phenyl-2-hydrophthalazin-1-one, 4-phenylphthalazin-1-one, 1-hydroxy-4-phenylphthalazine, 1-phthalazinol, 4-phenyl
CID PubChem 219150
Nom IUPAC 4-phényle-2H-phthalazine-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NNC(=O)C3=CC=CC=C32
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1(2H)-phthalazinone
Point de fusion 239°C to 241°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 222.25
Pourcentage de pureté 98%