Learn More
4-phényl-1-butyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15209305 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15209305 5 g 5g
15161329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15209305 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449770050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16520-62-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16520-62-0
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Clé InChI QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
CID PubChem 123360
Nom IUPAC But-3-ynylbenzène
SMILES C#CCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1-butyne
Densité 0.9260g/mL
Point d’ébullition 190.0°C
Point d’éclair 66°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.926
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenyl-1-butyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement