Learn More
4-phényl-1-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387806 5 g 5g
11397806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12946.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16520-62-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
4-Phenyl-1-butyne is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-phényl-1-butyne est utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16520-62-0
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00041667
Clé InChI QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
CID PubChem 123360
Nom IUPAC But-3-ynylbenzène
SMILES C#CCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-1-butyne
Densité 0.926
Point d’ébullition 189°C to 190°C
Formule linéaire C6H5(CH2)2C≡CH
Indice de réfraction 1.521
Quantité 5 g
Beilstein 1362221
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98%