Learn More
4-phényl-1-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Phenyl-1-butyne is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-phényl-1-butyne est utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Phenyl-1-butyne |
| Densité | 0.926 |
| Point d’ébullition | 189°C to 190°C |
| Formule linéaire | C6H5(CH2)2C≡CH |
| Indice de réfraction | 1.521 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1362221 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Poids de la formule | 130.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |