Learn More
4-phényl-2-(2-pyridyl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458187 5 g 5g
15448187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51731.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14384-67-9
Formule moléculaire C14H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 238.308
Numéro MDL MFCD09058229
Clé InChI ZRIPTGIQAZVFDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole, 2-4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl pyridine
CID PubChem 16832293
Nom IUPAC 4-phényl-2-pyridine-2-yl-1,3-thiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)C3=CC=CC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole
Point de fusion 55°C to 59°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 238.31
Pourcentage de pureté 97%