Learn More
4-phényl-2-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10315403 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10315403 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10315403 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183400050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-2-butanol
CAS 2344-70-9
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 132.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H14O
Formule linéaire C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.5157 to 1.5177
Quantité 5 g
Beilstein 06,522
Gravité spécifique 0.98
Synonyme 4-phenyl-2-butanol, 1-phenyl-3-butanol, 2-hydroxy-4-phenylbutane, methyl phenethyl carbinol, methylphenethylcarbinol, 2-butanol, 4-phenyl, alpha-methylbenzenepropanol, phenylethyl methyl carbinol, methyl-2-phenylethylcarbinol
Clé InChI GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)O
Nom IUPAC 4-phénylbutan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
CID PubChem 61302
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 97%