Learn More
4-phényl-2-butanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439817
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439817 250 g 250g
11429817 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22777.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2550-26-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
4-Phenyl-2-butanone be used as an attractant for melon flies and as an odorant for soap. It is also used in the preparation of 4-oxocyclohexanecarbaldehyde derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-phényl-2-butanone doit être utilisé comme un attractif pour les mouches de melon et comme une fragrance pour savon. Il est également utilisé dans la préparation des dérivés de 4-oxocyclohexanecarbalaldéhyde.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2550-26-7
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00008790
Clé InChI AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
CID PubChem 17355
Nom IUPAC 4-phénylbutan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-2-butanone
Densité 0.988
Point d’ébullition 235°C to 237°C
Point d’éclair 105°C (221°F)
Indice de réfraction 1.5122
Quantité 250 g
Beilstein 1907123
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenyl-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-phenyl-2-butanone