Learn More
4-phényl-3-butyne-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420278
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15420278 25 g 25g
15410278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53450.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5876-76-6 | C10H10O | 146.189 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5876-76-6
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.189
Numéro MDL MFCD00046651
Clé InChI JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-3-butyn-2-ol, 4-phenyl-3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-phenyl-1-butyne
CID PubChem 582962
Nom IUPAC 4-phénylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Densité 1.005
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5667
Quantité 25 g
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%