Learn More
4-Phényl-3-butyn-2-one, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377399 5 g 5g
11367399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27826.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144.173 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1817-57-8
Formule moléculaire C10H8O
Poids moléculaire (g/mol) 144.173
Numéro MDL MFCD00008776
Clé InChI UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
CID PubChem 74555
ChEBI CHEBI:51731
Nom IUPAC 4-phénylmais-3-yn-2-one
SMILES CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Densité 0.99
Point d’ébullition 75°C to 76°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 96%