Learn More
4-phényl-3-butyn-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15373148 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15373148 5 g 5g
15343148 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15373148 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171330050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1817-57-8
Formule moléculaire C10H8O
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Clé InChI UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
CID PubChem 74555
ChEBI CHEBI:51731
Nom IUPAC 4-phénylmais-3-yn-2-one
SMILES CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 75°C to 76°C (1.1 hPa)
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire C6H5C≡CCOCH3
Indice de réfraction 1.5762
Quantité 5 g
Beilstein 07,385
Gravité spécifique 0.99
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.