Learn More
4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30987427
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987427 250 mg
30969782 100 mg
30978585 1 g
30981454 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30987427 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD130526250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione
CAS 38183-12-9
Formule moléculaire C17H10O4
Numéro MDL MFCD01860207
Quantité 250 mg
SMILES O=C1C2(OC(C3=C2C=CC=C3)=O)OC=C1C4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 278.26
Pourcentage de pureté 98%