Learn More
P-méthylbenzènesulfonate d’acide 4-phényl-4-pipéridinecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407320 100 g Flacon en verre 100g
10275070 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10407320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122921000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 83949-32-0 | C12H15NO2·C7H8O3S | 377.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83949-32-0
Formule moléculaire C12H15NO2·C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 377.45
Numéro MDL MFCD00044709
Clé InChI NQLZTDKDXBKUGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-4-phenylpiperidine tosylate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid compound with 4-methylbenzenesulfonic acid 1:1, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 4-toluenesulfonate, isonipecotic acid, 4-phenyl-; para-toluene sulfonate, 4-phenyl-4-carboxy piperidine tosylate, 4-carboxy-4-phenylpiperidine p-toluenesulfonate, 4-phenyl-piperidine-4-carboxylic acid tosylate
CID PubChem 2723657
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique ;4-phénylpipéridine-4-carboxylique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 225°C to 229°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité (3% in boiling water) Clear colorless to almost colorless
Poids de la formule 377.45
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.