Learn More
4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-3-amine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10832051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10832051 5 g 5g
10343153 250 mg 250mg
10231043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10832051 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW03133DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 256427-77-7
Formule moléculaire C11H8F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 243.247
Numéro MDL MFCD01934528
Clé InChI KBIPYEXWOYDDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophen-3-amine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thien-3-ylamine, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, maybridge3_006438, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-3-thienylamine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-amine
CID PubChem 2782905
Nom IUPAC 4-phényle-5-(trifluorométhyle)thiophène-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC=C2N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 243.25
Pourcentage de pureté 97%