Learn More
Acide 4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10644603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10644603 1 g Flacon en verre ambré 1g
10149602 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10215334 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10644603 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02660DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 208108-76-3
Formule moléculaire C12H7F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 272.241
Clé InChI GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid
CID PubChem 2783372
Nom IUPAC acide 4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 272.25
Pourcentage de pureté 95%