Learn More
4-(phénylazo)diphénylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12739043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12739043 5 g Flacon en verre 5g
10462021 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12739043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212010050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-75-7
Formule moléculaire C18H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 273.34
Numéro MDL MFCD00003023
Clé InChI VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
CID PubChem 7575
Nom IUPAC N-phényl-4-phényldiazenylaniline
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Phenylazo)diphenylamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84.0°C to 91.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5N=NC6H4NHC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 16, 314
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 273.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Phenylazo)diphenylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement