Learn More
4-(phénylazo)diphénylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15374978 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15374978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15374978 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212011000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Phenylazo)diphenylamine
CAS 101-75-7
Point de fusion 84.0°C to 91.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule moléculaire C18H15N3
Formule linéaire C6H5N=NC6H4NHC6H5
Numéro MDL MFCD00003023
Quantité 100 g
Beilstein 16,314
Synonyme 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Clé InChI VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N-phenyl-4-(2-phenyldiazen-1-yl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 273.34
CID PubChem 7575
Poids de la formule 273.33
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Phenylazo)diphenylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.